Imprimer
2-Chloro-3-phenylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307834-1G OR307834-5G
APOSOR307834-1GEA 293 EUR
APOSOR307834-1G APOSOR307834-5G
2-Chloro-3-phenylquinoline
2-Chloro-3-phenylquinoline
Formule: C₁₅H₁₀ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179790
Numéro CAS: 2859-30-5