2-Chloro-7-methylquinoline-3-carbonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₇ClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08437564 Numéro CAS: 79249-34-6 |