Imprimer
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307825-1G OR307825-5G
APOSOR307825-1GEA 301 EUR
APOSOR307825-1G APOSOR307825-5G
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Chloro-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₈ClN₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684136
Numéro CAS: 1171478-51-5