Imprimer
6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307824-1G OR307824-5G
APOSOR307824-1GEA 301 EUR
APOSOR307824-1G APOSOR307824-5G
6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
6-Bromo-4-hydrazinoquinoline hydrochloride
Formule: C₉H₈BrN₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437007
Numéro CAS: 1171943-39-7