7-Bromo-2-chloroquinoline-3-carboxaldehyde
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₀H₅BrClNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06239277 Numéro CAS: 136812-31-2 |