Imprimer
4-Hydroxy-6-methylquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307813-1G OR307813-5G
APOSOR307813-1GEA 34.4 EUR
APOSOR307813-1G APOSOR307813-5G
4-Hydroxy-6-methylquinoline
4-Hydroxy-6-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272343
Numéro CAS: 23432-40-8