Imprimer
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307805-1G OR307805-5G
APOSOR307805-1GEA 50.9 EUR
APOSOR307805-1G APOSOR307805-5G
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester 99%
[2-(2-Hydroxy-ethoxy)-ethyl]-carbamic acid 9H-fluoren-9-ylmethyl ester
Formule: C₁₉H₂₁NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04974286
Numéro CAS: 299430-87-8