Imprimer
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-Bromobenzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
OR307765-1G OR307765-5G OR307765-250MG
APOSOR307765-1GEA 229 EUR
APOSOR307765-1G APOSOR307765-5G APOSOR307765-250MG
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₄BrNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027541
Numéro CAS: 1123169-17-4