Imprimer
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307753-1G OR307753-250MG
APOSOR307753-1GEA 393 EUR
APOSOR307753-1G APOSOR307753-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₂BrN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13619674
Numéro CAS: 1208915-57-4