Imprimer
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307749-1G OR307749-500MG
APOSOR307749-1GEA 284 EUR
APOSOR307749-1G APOSOR307749-500MG
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08442257
Numéro CAS: 862821-16-7