Imprimer
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307700-1G OR307700-250MG
APOSOR307700-1GEA 509 EUR
APOSOR307700-1G APOSOR307700-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24368284
Numéro CAS: 1416307-75-9