Imprimer
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307697-1G OR307697-250MG
APOSOR307697-1GEA 509 EUR
APOSOR307697-1G APOSOR307697-250MG
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 219.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24368281
Numéro CAS: 182628-12-2