Imprimer
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307696-1G OR307696-250MG
APOSOR307696-1GEA 509 EUR
APOSOR307696-1G APOSOR307696-250MG
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24368280
Numéro CAS: 925253-03-8