Imprimer
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307691-1G OR307691-250MG
APOSOR307691-1GEA 632 EUR
APOSOR307691-1G APOSOR307691-250MG
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
(1R*,2S*,4S*)-7-Aza-bicyclo[2.2.1]heptane-2,7-dicarboxylic acid 7-tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₉NO₄
Poids moléculaire: 241.284 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198742
Numéro CAS: 500556-91-2