Imprimer
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307682-1G OR307682-250MG
APOSOR307682-1GEA 53.8 EUR
APOSOR307682-1G APOSOR307682-250MG
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09608005
Numéro CAS: 138026-89-8