cis-(2-Hydroxymethyl-cyclohexyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₂₃NO₃ Poids moléculaire: 229.316 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04974362 Numéro CAS: 179686-77-2 |