Imprimer
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR30768-1G OR30768-25G OR30768-5G
APOSOR30768-1GEA 24.8 EUR
APOSOR30768-1G APOSOR30768-25G APOSOR30768-5G
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₂
Point d'ébullition: 90…95 °C (3 mm Hg)
Densité: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369776
Numéro CAS: 849061-99-0