cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₂₁NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04974360 Numéro CAS: 539823-26-2 |