Imprimer
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1R,2S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclopentanecarboxylic acid
OR307676-1G OR307676-250MG
APOSOR307676-1GEA 416 EUR
APOSOR307676-1G APOSOR307676-250MG
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 96%
(1R,2S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09750530
Numéro CAS: 130981-12-3