Imprimer
(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307673-1G OR307673-250MG
APOSOR307673-1GEA 1190 EUR
APOSOR307673-1G APOSOR307673-250MG
(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
(1S,2S,5R,6S,7S)-6,8,8-Trimethyl-3-azatricyclo[5.1.1.02,5]nonan-4-one
Formule: C₁₁H₁₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505102
Numéro CAS: 1000304-40-4