Imprimer
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307645-1G OR307645-250MG
APOSOR307645-1GEA 607 EUR
APOSOR307645-1G APOSOR307645-250MG
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08669705
Numéro CAS: 142035-00-5