[2,2-Dimethyl-1-(2-oxo-ethyl)-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₂₃NO₃ Poids moléculaire: 229.316 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08437531 Numéro CAS: 892874-26-9 |