Imprimer
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307640-1G OR307640-250MG
APOSOR307640-1GEA 665 EUR
APOSOR307640-1G APOSOR307640-250MG
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₂₅NO₃
Poids moléculaire: 231.332 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08437526
Numéro CAS: 892874-24-7