Imprimer
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307635-1G OR307635-250MG
APOSOR307635-1GEA 532 EUR
APOSOR307635-1G APOSOR307635-250MG
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
Formule: C₁₉H₂₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783062
Numéro CAS: 548443-20-5