(6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-3-yl)-methanol hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₇NO₃·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11505885 Numéro CAS: 886997-74-6 |