Imprimer
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307622-1G OR307622-250MG
APOSOR307622-1GEA 574 EUR
APOSOR307622-1G APOSOR307622-250MG
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
Formule: C₉H₁₉NO
Poids moléculaire: 157.253 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412684
Numéro CAS: 109647-95-2