3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₁₅NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07366611 Numéro CAS: 4379-15-1 |