Imprimer
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307616-1G OR307616-250MG
APOSOR307616-1GEA 739 EUR
APOSOR307616-1G APOSOR307616-250MG
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
Poids moléculaire: 337.368 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863624
Numéro CAS: 738629-59-9