Imprimer
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307598-1G OR307598-250MG
APOSOR307598-1GEA 897 EUR
APOSOR307598-1G APOSOR307598-250MG
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07783056
Numéro CAS: 1212406-48-8