Imprimer
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307591-1G OR307591-250MG
APOSOR307591-1GEA 772 EUR
APOSOR307591-1G APOSOR307591-250MG
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07366570
Numéro CAS: 1212211-92-1