Imprimer
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307590-1G OR307590-250MG
APOSOR307590-1GEA 772 EUR
APOSOR307590-1G APOSOR307590-250MG
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
cis-(6-Amino-cyclohex-3-enyl)-methanol hydrochloride
Formule: C₇H₁₃NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143989
Numéro CAS: 1212171-08-8