Imprimer
(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307586-1G OR307586-250MG
APOSOR307586-1GEA 962 EUR
APOSOR307586-1G APOSOR307586-250MG
(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
(1S,2S,3R,5S)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₃₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863643
Numéro CAS: 705949-12-8