Imprimer
(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307585-1G OR307585-250MG
APOSOR307585-1GEA 962 EUR
APOSOR307585-1G APOSOR307585-250MG
(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
(1R,2R,3S,5R)-(2,6,6-Trimethyl-3-methylcarbamoyl-bicyclo[3.1.1]hept-2-yl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₃₀N₂O₃
Poids moléculaire: 310.432 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863642
Numéro CAS: 705949-04-8