Imprimer
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307583-1G OR307583-250MG
APOSOR307583-1GEA 507 EUR
APOSOR307583-1G APOSOR307583-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
Poids moléculaire: 257.326 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05863638
Numéro CAS: 1175673-63-8