cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₈H₂₄ClNO₄ Poids moléculaire: 353.84 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD05863629 Numéro CAS: 1176474-84-2 |