Imprimer
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR307559-1G OR307559-250MG
APOSOR307559-1GEA 1190 EUR
APOSOR307559-1G APOSOR307559-250MG
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
trans-2-Aminomethyl-cyclohexylamine
Formule: C₇H₁₆N₂
Point d'ébullition: 87…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06799044
Numéro CAS: 24716-89-0
UN: 2735
ADR: 8,II