Imprimer
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307543-1G OR307543-250MG
APOSOR307543-1GEA 516 EUR
APOSOR307543-1G APOSOR307543-250MG
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
(1,2,3,4-Tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-acetonitrile hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01529685
Numéro CAS: 627098-24-2