Imprimer
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Amino-3-ethyl-1-azanaphthalene hydrochloride, 3-Ethylquinolin-2-amine hydrochloride
OR307520-1G OR307520-5G
APOSOR307520-1GEA 301 EUR
APOSOR307520-1G APOSOR307520-5G
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703338
Numéro CAS: 1170053-53-8