Imprimer
3-Bromo-5-iodopyrazole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307307-1G OR307307-250MG OR307307-5G
APOSOR307307-1GEA 241 EUR
APOSOR307307-1G APOSOR307307-250MG APOSOR307307-5G
3-Bromo-5-iodopyrazole 98%
3-Bromo-5-iodopyrazole
Formule: C₃H₂BrIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32203992
Numéro CAS: 1015779-70-0