Imprimer
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307303-1G OR307303-250MG
APOSOR307303-1GEA 102 EUR
APOSOR307303-1G APOSOR307303-250MG
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00466493
Numéro CAS: 31163-84-5