Imprimer
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307301-1G OR307301-5G
APOSOR307301-1GEA 383 EUR
APOSOR307301-1G APOSOR307301-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁IN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30721063
Numéro CAS: 1639858-69-7