Imprimer
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307300-1G OR307300-250MG
APOSOR307300-1GEA 364 EUR
APOSOR307300-1G APOSOR307300-250MG
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₀ClIN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31537585
Numéro CAS: 2197054-81-0