Imprimer
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307290-1G OR307290-250MG
APOSOR307290-1GEA 72.5 EUR
APOSOR307290-1G APOSOR307290-250MG
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₀BrN₃O₃
Poids moléculaire: 264.077 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30721068
Numéro CAS: 1639858-77-7