Imprimer
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307287-1G OR307287-250MG OR307287-5G
APOSOR307287-1GEA 284 EUR
APOSOR307287-1G APOSOR307287-250MG APOSOR307287-5G
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3,5-dibromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₆Br₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22372689
Numéro CAS: 1017802-86-6