Imprimer
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3-Cyclopropylphenyl)boronic acid
OR307249-100MG OR307249-1G OR307249-5G
APOSOR307249-100MGEA 161 EUR
APOSOR307249-100MG APOSOR307249-1G APOSOR307249-5G
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
3-Cyclopropylbenzeneboronic acid
Formule: C₉H₁₁BO₂
Poids moléculaire: 161.993 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11110340
Numéro CAS: 1049730-10-0