Imprimer
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR307247-1G OR307247-5G
APOSOR307247-1GEA 393 EUR
APOSOR307247-1G APOSOR307247-5G
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
1-Chloro-4-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₉Cl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15527177
Numéro CAS: 1798-84-1