1-Chloro-2-cyclopropylbenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₉Cl Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD15527175 Numéro CAS: 10292-67-8 |