Imprimer
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307196-1G OR307196-5G OR307196-25G
APOSOR307196-1GEA 212 EUR
APOSOR307196-1G APOSOR307196-5G APOSOR307196-25G
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
1-Bromo-2-cyclopropylbenzene
Formule: C₉H₉Br
Poids moléculaire: 197.072 g/mol
Point d'ébullition: 110…113 °C (18 mm Hg)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11109720
Numéro CAS: 57807-28-0