Imprimer
1-Benzofuran-7-ylmethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307184-1G OR307184-250MG
APOSOR307184-1GEA 299 EUR
APOSOR307184-1G APOSOR307184-250MG
1-Benzofuran-7-ylmethanol
1-Benzofuran-7-ylmethanol
Formule: C₉H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441765
Numéro CAS: 209256-55-3