Imprimer
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR307176-1G OR307176-5G
APOSOR307176-1GEA 154 EUR
APOSOR307176-1G APOSOR307176-5G
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976501
Numéro CAS: 880767-18-0